MATFLAGELLIN
NEP Control Flagellin- PyroMAT® System MAT
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
Sinônimo(s):
NEP, NEP Control
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
uso
sufficient for 10 tests
Características
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
fabricante/nome comercial
PyroMAT®
aplicação(ões)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibilidade
configured for PyroDetect System
configured for PyroMAT® System
Condições de expedição
cooler
temperatura de armazenamento
−20°C
adequação
pyrogenic bacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
NEP control flagellin is a preparation of flagellin from Salmonella typhimurium and supplied in a lyophilized form. Flagellin is a non-endotoxin pyrogen (NEP) that activates the TLR5 receptor of monocytes and can be used as a positive control with the PyroMAT® System (Monocyte Activation Test for pyrogen detection).
Especificidade
Aplicação
Características e benefícios
Armazenamento e estabilidade
Do not use unopened vials after expiration date
Store resuspended aliquots at -20°C
Shelf life of aliquots can be found on the technical datasheet
Informações legais
controle
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2