Key Documents
PYR0MATKIT
Millipore
Kit PyroMAT®
Reagents and Interleukin-6 ELISA kit for Monocyte Activation Test (MAT), for Pyrogen testing
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.74
Agency
EP Chapter 2.6.30
Nível de qualidade
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 1 kit
fabricante/nome comercial
PyroMAT®
aplicação(ões)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibilidade
configured for PyroMAT®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
pyrogenic bacteria
Descrição geral
O Sistema PYROMAT® é uma solução in vitro pronta para uso para testes de pirogenia, utilizando o Teste de Ativação de Monócitos (MAT). Baseia-se na linha celular Mono-Mac-6 e na leitura de interleucina 6 (IL-6). Os monócitos humanos que encontram pirogênios na amostra contaminada produzem citocinas (IL-6), que podem ser detectadas com um ensaio imunoenzimático (ELISA). O kit contém os reagentes necessários para preparar a amostra, realizar a incubação com as células monocíticas e os reagentes necessários para a detecção por ELISA.
Aplicação
O Sistema PYROMAT® é usado para garantir a segurança de produtos farmacêuticos parenterais e dispositivos médicos.
Características e benefícios
Kit pronto para uso
Componentes
  • Placa de 96 poços, água livre de endotoxinas, meio de cultura RMPI
  • Kit e placa ELISA IL-6
Armazenamento e estabilidade
2 a 8°C
Produtos recomendados
A ser usado com células PYROMAT® (PYR0MATCELLS), endotoxina de referência padrão (144.161.0001), controles NEP (MATHKSA, MATFLAGELLIN) e controle IL6 (PYR0MATIL6)
Informações legais
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1