Documentos Principais
E8779
Sigma-Aldrich
E-Toxate reagent from Limulus polyphemus
sufficient for 20 tests
Sinônimo(s):
Endotoxin Reagent, LAL
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Formulário
dry concentrate
Nível de qualidade
uso
sufficient for 20 tests
sensibilidade de detecção faixa de medição
0.05-0.1 EU/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
The endotoxins from Salmonella typhimurium isolated from human waste samples were detectable at a low concentration of 0.5 μg/ml using E-TOXATE reagent.
Informações legais
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Quantitative Detection of the Partially Purified Endotoxin Extracted from the Locally Isolated Salmonella typhimurium A3.
Al-Saffar, A.
Journal of Al-Nahrain University, 14, 152-159 (2011)