PYR0MATIL6
PyroMAT® Interleukin IL-6 standard
Interleukin-6 standard for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP Chapter 2.6.30
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 vial
fabricante/nome comercial
PyroMAT®
aplicação(ões)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibilidade
configured for PyroMAT®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
pyrogenic bacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Easy resuspension
- To be used with ELISA kit found in the PYROMAT® system
Componentes
Reconstituição
- Reconstitute the IL-6 Control with endotoxin-free water. The volume of reconstitution can be found on the vial label
- Vortex during 15 min with gentle agitation prior to making dilution
- Aliquot if needed: 20 aliquots can be made from one vial
Produtos recomendados
Informações legais
controle
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3