Documentos Principais
2878905-U
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight FocusLiner Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
embalagem
pkg of 5 ea
C × D.E. × D.I.
86.2 mm × 4.0 mm × 2.0 mm
compatibilidade
configured for PerkinElmer AutoSystem and Clarus 500
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (PSS Injector)
Informações legais
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)