Documentos Principais
2631105
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
descrição
Splitless for AutoSystem
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
PerkinElmer N610-1372 (OEM)
PerkinElmer N612-1021 (OEM, instrument manufacturer′s quartz liner)
C × D.E. × D.I.
92 mm × 6.35 mm × 2.0 mm
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)