Documentos Principais
SML0121
Sigma-Aldrich
BTZO-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Pyridin-2-yl-4H-1,3-benzothiazin-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
240.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥7 mg/mL
originador
Takeda
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N=C(Sc2ccccc12)c3ccccn3
InChI
1S/C13H8N2OS/c16-12-9-5-1-2-7-11(9)17-13(15-12)10-6-3-4-8-14-10/h1-8H
chave InChI
GBAKVEWPYUIGHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
BTZO-1 may be used in ARE-mediated gene expression studies.
Ações bioquímicas/fisiológicas
BTZO-1 is a suppressor of cardiomyocyte apoptosis presumably by activation of antioxidant response element (ARE)-mediated gene expression. BTZO-1 binds to the macrophage migration inhibitory factor (MIF) that is required to activate the glutathione S-transferase Ya subunit (GST Ya) gene ARE.
suppressor of cardiomyocyte apoptosis; ligand of macrophage migration inhibitory factor (MIF)
Características e benefícios
This compound was developed by Takeda. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research