SML1241
Pyr6
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]-3-fluoro-4-pyridinecarboxamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=NC=C1F)NC2=CC=C(N3C(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=N3)C=C2
InChI
1S/C17H9F7N4O/c18-12-8-25-6-5-11(12)15(29)26-9-1-3-10(4-2-9)28-14(17(22,23)24)7-13(27-28)16(19,20)21/h1-8H,(H,26,29)
chave InChI
XZIQSOZOLJJMFN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)