C223
Cirazoline hydrochloride
solid
Sinônimo(s):
2-[(2-Cyclopropylphenoxy)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
H2O: >35 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].C1CN=C(COc2ccccc2C3CC3)N1
InChI
1S/C13H16N2O.ClH/c1-2-4-12(11(3-1)10-5-6-10)16-9-13-14-7-8-15-13;/h1-4,10H,5-9H2,(H,14,15);1H
chave InChI
XFRXWLWUUDJHPB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.