D0676
Dobutamine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, α1, β1 and β2-adrenoceptor agonist
Sinônimo(s):
(±)-3,4-Dihydroxy-N-[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]-β-phenethylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Dobutamine hydrochloride, ≥98%
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
originador
Eli Lilly
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
chave InChI
BQKADKWNRWCIJL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Aplicação
- to treat mouse embryonic fibroblasts for cell death analysis
- to inhibit TAZ (transcriptional coactivator with PDZ-binding motif)/YAP (Yes-associated protein) of Hippo pathway and study its effect on tumor cell proliferation
- as β1-AR partial agonist to determine its effects on budding of endophilin-mRFP-positive structures by live-cell imaging
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?