PZ0118
Nafoxidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[2-[4-(3,4-dihydro-6-methoxy-2-phenyl-1-naphthalenyl)phenoxy]ethyl]-pyrrolidine hydrochloride, CP-5600, Nafoxidene hydrochloride, PNU-0011100
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥8 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1ccc2c(CCC(c3ccccc3)=C2c4ccc(OCCN5CCCC5)cc4)c1
InChI
1S/C29H31NO2.ClH/c1-31-26-14-16-28-24(21-26)11-15-27(22-7-3-2-4-8-22)29(28)23-9-12-25(13-10-23)32-20-19-30-17-5-6-18-30;/h2-4,7-10,12-14,16,21H,5-6,11,15,17-20H2,1H3;1H
chave InChI
HJOOGTROABIIIU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)