Documentos Principais
614041
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzylidene-3,4,5-d3-aminoguanidine acetate
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
Guanabenz monoacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D3H5Cl2N4 · C2H4O2
Peso molecular:
294.15
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
pf
193 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.[2H]c1c([2H])c(Cl)c(\C=N\NC(N)=N)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;/i1D,2D,3D;
chave InChI
MCSPBPXATWBACD-LILPGTLGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)