About This Item
Fórmula linear:
As2S2
Número CAS:
Peso molecular:
213.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
95%
adequação da reação
core: arsenic
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
S=[As][As]=S
InChI
1S/As2S2/c3-1-2-4
chave InChI
KKPLQJMNSIUAFP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Arsenic(II) sulfide has been used in thesynthesis of various materials, including chalcogenide zeolite analogs,direct-band-gap semiconductors, and thioarsenates. Arsenic(II) sulfide has alsobeen found to exhibit strong second harmonic generation, making it useful innonlinear optical applications.
Aplicação
Arsenic(II) sulfide has been used in:
- the synthesis of thioaresinates
- the synthesis of chalcogenide zeolite analogs (2)
- the synthesis of direct-band-gap semiconductors
- nonlinear optical applications because of its strong second harmonic generation
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
An electron diffraction investigation of sulfur nitride, arsenic disulfide (realgar), arsenic trisulfide (orpiment) and sulfur.
Lu CS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 66(5), 818-827 (1994)