243566
Mercury(II) sulfide red
99%
Sinônimo(s):
Mercuric sulfide red
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HgS
Número CAS:
Peso molecular:
232.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
cor
red
pf
583.5 °C (lit.)
densidade
8.1 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
chave InChI
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Mercury sulfide can exist in several crystal structures,1 of which mercury sulfide red occurs in hexagonal structure. It can be precipitated from hydrogen sulfide and mercury salt solution.
Embalagem
Packaged in glass bottles
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Daintith J
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany) null
Masaki Ohata et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(8), 855-858 (2015-08-11)
The effect of long-time X-ray irradiation on Cr and Hg in a polypropylene disk certified reference material (PP disk CRM, NMIJ CRM 8136-a) during measurements by X-ray fluorescence (XRF) spectrometry was examined in the present study. The XRF intensities of
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry null