A7847
Acridine Orange 10-nonyl bromide
≥90% purity (HPLC), powder or solid
Sinônimo(s):
10-Nonylacridine orange bromide, 3,6-Bis(dimethylamino)-10-nonylacridinium bromide
About This Item
Produtos recomendados
product name
Acridine Orange 10-nonyl bromide,
Ensaio
≥90% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder or solid
cor
orange to red
pf
≥250 °C (lit.)
solubilidade
ethanol, DMSO: soluble
ε (coeficiente de extinção)
76-88 at 491-497 nm in methanol
fluorescência
λex 515-523 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCC[n+]1c2cc(ccc2cc3ccc(cc13)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C26H38N3.BrH/c1-6-7-8-9-10-11-12-17-29-25-19-23(27(2)3)15-13-21(25)18-22-14-16-24(28(4)5)20-26(22)29;/h13-16,18-20H,6-12,17H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
DRBHTUDHPPBMCD-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?