83695
Rhodamine 110 chloride
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥99.0% (UV)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.0% (UV)
Formulário
crystals
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 498 nm; λem 520 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Nc1ccc2c(OC3=CC(=N)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H14N2O3.ClH/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;/h1-10,21H,22H2,(H,23,24);1H
chave InChI
JNGRENQDBKMCCR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?