83701
Rhodamine 800
suitable for fluorescence
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
solubilidade
ethanol: soluble
fluorescência
λex 682 nm; λem 712 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.N#CC1=C2C=C3CCC[N+]4=C3C(CCC4)=C2Oc5c6CCCN7CCCc(cc15)c67
InChI
1S/C26H26N3O.ClHO4/c27-15-22-20-13-16-5-1-9-28-11-3-7-18(23(16)28)25(20)30-26-19-8-4-12-29-10-2-6-17(24(19)29)14-21(22)26;2-1(3,4)5/h13-14H,1-12H2;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
chave InChI
HACOCUMLBPNDIN-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?