1359426
USP
Levetiracetam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-N-[1-(Aminocarbonyl)propyl]-4-chlorobutanamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levetiracetam
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(N)=O
InChI
1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
chave InChI
QBJNYRYTZPBHFT-LURJTMIESA-N
Descrição geral
Aplicação
- Levetiracetam
- Levetiracetam Oral Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3