Y0001590
Metformin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dicyandiamide, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metformin
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
208-211 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
chave InChI
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)