1396342
USP
Metformin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metformin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C5H10N6/c1-11(2)5-9-3(6)8-4(7)10-5/h1-2H3,(H4,6,7,8,9,10)
chave InChI
IEFWDQQGFDLKFK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Glyburide and Metformin Hydrochloride Tablets
- Metformin Hydrochloride Extended-Release Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3