1396310
USP
Metformin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dicyandiamide, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metformin
fabricante/nome comercial
USP
pf
208-211 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
chave InChI
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare standard stock, standard and system suitability solution during the assay and impurity analysis of Metformin Hydrochloride and Glipizide and Metformin Hydrochloride Tablets by using liquid chromatography in conjunction with UV detector.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)