1.19789
Manganese standard solution
traceable to SRM from NIST Mn(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Mn Certipur®
Sinônimo(s):
Manganese Calibration Standard for ICP/AAS
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
linha de produto
Certipur®
técnica(s)
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
densidade
1.014 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1