PHR2804
Trimebutine maleate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Trimebutine maleate salt, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001319
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
trimebutine
forma
solid
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C22H29NO5.C4H4O4/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5;5-3(6)1-2-4(7)8/h8-14H,7,15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
FSRLGULMGJGKGI-BTJKTKAUSA-N
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)