Documentos Principais
W482900
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidinone
99%
Sinônimo(s):
2-Pyrrolidone, Butyrolactam
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
85.10
Número FEMA:
4829
Beilstein:
105241
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
2.9 (vs air)
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
p.e.
245 °C (lit.)
pf
23-25 °C (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fishy
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
chave InChI
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W482900-100G4061837542077
W482900-500G4061837542091