Documentos
A6338
Sigma-Aldrich
Aldeído desidrogenase, ativada por potássio
lyophilized powder, ≥2.0 units/mg protein
Sinônimo(s):
Aldeído:NAD[P]+ oxidorredutase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥2.0 units/mg protein
peso molecular
228 kDa
composição
Protein, ≥5.0% biuret
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A aldeído desidrogenase (ALDH) está presente no núcleo, no citosol, nas mitocôndrias e no retículo endoplasmático das células.
A aldeído desidrogenase é um tetrâmero e tem várias isoformas diferentes. A enzima testada no tampão pirofosfato 0,01 M com o acetaldeído como substrato apresenta um ótimo acentuado por volta do pH 9,3. Os íons potássio e cisteína são essenciais para a atividade da enzima. Rubídio ou NH4+ pode substituir K+ e a glutationa, a cisteína. Lítio, Na+ e Cs+ inibem a reação. A aldeído desidrogenase é inibida por propilureia, crotonaldeído, n-propil isocianato, ciclo-hexil isocianato, 1-n-propil-1-[(4-clorofenil)sulfonil]-3-n-propilureia e 1-metil-1-[(4-clorofenil)sulfonil]-3-n-propilureia. A enzima pode ser utilizada para quantificar aldeídos presentes no sangue.
Aplicação
A aldeído desidrogenase (ALDH) foi usada para avaliar os efeitos de extratos de pera sobre a atividade da ALDH. Ela também foi usada para determinação colorimétrica de etanol por monitoramento da redução enzimática de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD).
Ações bioquímicas/fisiológicas
A aldeído desidrogenase de levedura de panificação catalisa a redução dos nucleotídeos piridina por diversos aldeídos. Ela catalisa a oxidação de uma ampla gama de substratos, como acetaldeído, formaldeído, propionaldeído, n-butiraldeído, isobutiraldeído, n-valeraldeído, caproaldeído, benzaldeído, glicoaldeído, D-gliceraldeído, semialdeído malônico e aldeído succínico. A aldeído desidrogenase é usada para estudar a produção de etanol e isobutanol. A concentração de etanol pode ser determinada colorimetricamente pelo monitoramento da redução enzimática de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD), usando álcool desidrogenase após a pré-remoção do aldeído pela aldeído desidrogenase.
Definição da unidade
Uma unidade oxida 1,0 μmol de acetaldeído a ácido acético por min a 25 °C em pH 8,0 na presença de β-NAD+, potássio e tióis.
forma física
Contém lactose, fosfato de potássio e sais de tampão citrato, além de ácido mercaptosuccínico.
Reconstituição
Essa enzima pode ser dissolvida a 0,3 mg/ml em tampão Tris-HCl 100 mM (pH 8,0) com BSA 0,02%.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enzymic determination of acetaldehyde in blood.
F LUNDQUIST
The Biochemical journal, 68(1), 172-177 (1958-01-01)
Monoamine oxidase A activity in fibroblasts as a functional confirmation of MAOA variants.
Tessa M A Peters et al.
JIMD reports, 58(1), 114-121 (2021-03-18)
A two-stage, two-organism process for biohydrogen from glucose
Redwood MD and Macaskie LE
International Journal of Hydrogen Energy, 31(11), 1514-1521 (2006)
Sergey Stolyar et al.
Molecular systems biology, 3, 92-92 (2007-03-14)
The rate of production of methane in many environments depends upon mutualistic interactions between sulfate-reducing bacteria and methanogens. To enhance our understanding of these relationships, we took advantage of the fully sequenced genomes of Desulfovibrio vulgaris and Methanococcus maripaludis to
Ho-Sun Lee et al.
Phytotherapy research : PTR, 26(11), 1753-1758 (2012-03-28)
Korean pear (Pyrus pyrifolia cv. Shingo) has been used as a traditional medicine for alleviating alcohol hangover. However, scientific evidence for its effectiveness or mechanism is not clearly established. To investigate its mechanism of alcohol detoxification, both in vitro and