Documentos Principais
82884
Sigma-Aldrich
Aldeído desidrogenase
≥1 U/mg
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Formulário
crystals
powder
solid
Nível de qualidade
atividade específica
≥1 U/mg
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A família da aldeído desidrogenase (ALDH) inclui 19 genes em humanos. Está localizada no núcleo, citosol, mitocôndria e retículo endoplasmático da célula.
Aplicação
A aldeído desidrogenase de levedura para panificação foi usada para medir a atividade da aldeído desidrogenase pelo método de Tottmar para determinar a mudança nos níveis de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) em amostra de soro. Também foi usado em ensaio de piruvato descarboxilase.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A aldeído desidrogenase (ALDH) é uma das enzimas importantes envolvidas no sistema de enzimas de redução de aldeído não-P450. Protege a célula dos efeitos de substâncias tóxicas. A expressão da ALDH é conhecida por aumentar com a gravidade do câncer de pulmão. A ALDH reduz a extensão da isquemia cardíaca, decorrente de enfarte do miocárdio ou pós-cirurgia cardíaca. A mutação neste gene causa a síndrome de Sjogren‐Larsson, que é uma doença autossômica.
A aldeído desidrogenase catalisa a oxidação de aldeídos em ácidos carboxílicos.
Embalagem
Frasco de vidro sem fundo. O conteúdo fica dentro de um cone fundido.
Definição da unidade
1 U corresponde à quantidade de enzima que oxida 1 μmol de acetaldeído (n.º do catálogo 00070) em ácido acético por minuto em pH 8,0 e a 25 °C.
Outras notas
This product is a research grade enzyme. Research grade products are not intended for human or animal consumption. All of our products are research grade unless otherwise specified on the product detail page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thiamine synthesis regulates the fermentation mechanisms in the fungus Aspergillus nidulans
Shimizu M, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 80(9), 1768-1775 (2016)
Effect of the mixture of Pueraria lobata and Sorbus commixta extract on the alcohol-induced hangover in rats
Hong SC, et al.
Natural Product Sciences, 21(2), 98-103 (2015)
Aldehyde dehydrogenase 1 is a tumor stem cell-associated marker in lung cancer
Jiang F, et al.
Molecular Cancer Research, 7(3), 330-338 (2009)
David W Crabb et al.
The Proceedings of the Nutrition Society, 63(1), 49-63 (2004-04-22)
Alcohol dehydrogenase (ADH) and mitochondrial aldehyde dehydrogenase (ALDH2) are responsible for metabolizing the bulk of ethanol consumed as part of the diet and their activities contribute to the rate of ethanol elimination from the blood. They are expressed at highest
Soo Rin Kim et al.
PloS one, 8(2), e57048-e57048 (2013-03-08)
Economic bioconversion of plant cell wall hydrolysates into fuels and chemicals has been hampered mainly due to the inability of microorganisms to efficiently co-ferment pentose and hexose sugars, especially glucose and xylose, which are the most abundant sugars in cellulosic