A9770
Aldehyde Dehydrogenase, potassium-activated from yeast
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Sinônimo(s):
ALDH, CoA-independent aldehyde dehydrogenase, m-methylbenzaldehyde dehydrogenase, Aldehyde:NAD[P]+ oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
yeast
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥10 units/mg protein
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry)
cor
white
nº de adesão UniProt
atividade externa
NADH oxidase ≤0.01%
NADPH oxidase ≤0.01%
alcohol dehydrogenase ≤0.01%
lactic dehydrogenase ≤0.01%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Research area: Cell Signaling
Aplicação
- for enzyme immobilization and to oxidize formaldehyde to formate
- to study the functional relation between hydrazone
- to measure ethanol production.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
anticorpo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3