Documentos Principais
126925
Sigma-Aldrich
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast, CAS 9028-88-0, is a native aldehyde dehydrogenase from yeast that catalyzes the oxidation of acetaldehyde to acetic acid.
Sinônimo(s):
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast, Aldehyde NAD(P) + oxidoreductase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
≥19 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
aqueous buffer: soluble
atividade externa
NADH oxidase ≤0.01 U/mg
alcohol dehydrogenase ≤0.01 U/mg
lactate dehydrogenase ≤0.01 U/mg
oxidase ≤0.01 U/mg
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Native aldehyde dehydrogenase from yeast. Catalyzes the oxidation of acetaldehyde to acetic acid. Useful for the determination of aldehyde content. pH optimum 8.75.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will oxidize 1.0 µmol of acetaldehyde to acetic acid per min at 25°C, pH 8.0.
Reconstituição
Prepare stock solutions just prior to use.
Outras notas
Tamaki, N., et al. 1977. J. Biochem (Tokyo)82, 73.
Black, S., et al. 1955. Methods Enzymol.1, 508.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3