Documentos Principais
126225
Sigma-Aldrich
Ácido cromotrópico
technical grade
Sinônimo(s):
Ácido 1,8-di-hidroxinaftaleno-3,6-dissulfônico, Ácido 4,5-di-hidroxinaftaleno-2,7-dissulfônico
About This Item
Fórmula linear:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
400.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥78.5%
grau:
technical grade
Formulário:
powder
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥78.5%
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
chave InChI
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Chromotropic acid disodium salt dihydrate is a tan colored sodium salt.
Aplicação
Chromotropic acid disodium salt dihydrate may be employed as a chromogenic reagent for the quantification of dipyrone in various pharmaceutical preparations.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
"Spectrophotometric determination of dipyrone in pharmaceutical preparations by using chromotropic acid"
Sakiara KA, et al.
Il Farmaco; Edizione Scientifica, 54(09), 629-635 (1999)
Spot-test identification and rapid quantitative sequential analysis of dipyrone.
Tubino M, et al.
Ecletica Quimica , 35(10), 41-46 (2010)
Rapid Spot Test Analysis for the Detection of Dipyrone in Pharmaceutical Preparations.
Pezza L, et al.
Analytical Sciences, 16(3), 313-315 (2000)