S5133
Schiff′s fuchsin-sulfite reagent
liquid
Sinônimo(s):
Schiff reagent
About This Item
Produtos recomendados
product name
Schiff′s fuchsin-sulfite reagent, suitable for detection of glycoproteins
Ensaio
3-5 mM iodine (I) basis (titration)
Nível de qualidade
forma
liquid
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
colorless
solubilidade
water: soluble
densidade
0.990 g/cm3
adequação
suitable for detection of glycoproteins
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- in periodic acid-Schiff (PAS) staining to determine goblet cells and salivary glycopreoteins like mucins
- to stain ovaries and testis
- to stain tomato and Medicago primary roots
- to stain undifferentiated sarcomas (USARCs)
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
by Enzyme-Assisted Extraction
Artigos
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy measures the extent to which a glycan or other molecule distorts a magnetic field.