grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
99%
99.0-101.0% (ACS specification)
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Impurezas
≤0.01% insolubles
≤0.01% other halogens
resíduo de ignição
≤0.01%
pf
122 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤0.003%
heavy metals: ≤0.005%
aplicação(ões)
histology
cadeia de caracteres SMILES
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
chave InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Oxidation of alcohols to ketones and aldehydes.
- Oxidation hydroxylamine derivatives.
- Oxidation of arenes to quinones.
- Deprotection of the dithio- and oxathio-derivatives.
- Oxidative degradation of epoxidized natural rubber (ENR).
- Oxidation of urazoles and bis-urazoles to triazolinediones.
- Oxidative cleavage of glucosazone.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)