Documentos Principais
1.02498
Supelco
Chromotropic acid disodium salt dihydrate
for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Chromotropic acid disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalene disulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6Na2O8S2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
400.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
204-972-9
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
Ensaio
≥98.5% (acidimetric)
Formulário
solid
composição
Water, 8.5-9.5% Karl Fischer
cor
gray-white to brownish white
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
>300 °C
densidade volumétrica
780 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(c(c1)[O-])c(cc(c2)[S](=O)(=O)O)[O-]
InChI
1S/C10H8O8S2/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18)/p-2
chave InChI
HLVXFWDLRHCZEI-UHFFFAOYSA-L
Ligação
Replaces: DX1460-1
Nota de análise
Appearance: greyish white to brownish white powder
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (5 %; water): passes test
Water (according to Karl Fischer): 8.5 - 9.5 %
Sensitivity (of formaldehyde): passes test
Sensitivity (of nitrate): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5