74748
Patent Blue V calcium salt
analytical standard
Sinônimo(s):
Acid Blue 3 calcium salt, Acid Blue V calcium salt, Food Blue 5, Patent Blue V hemicalcium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O.CCN(CC)c4ccc(cc4)C(=C5/C=C\C(C=C5)=[N+](\CC)CC)\c6cc(O)c(cc6S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C27H32N2O7S2.Ca/c2*1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h2*9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;;+2/p-2
chave InChI
RTMBGDBBDQKNNZ-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)