199583
Lissamine™ Green B
Dye content 60 %
Sinônimo(s):
Acid Green 50, Wool Green S
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
composição
Dye content, 60%
solubilidade
H2O: 0.1%
λmax
633 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥10000 at 300-306 nm in water at 0.005 g/L
≥50000 at 236-242 nm in water at 0.005 g/L
≥60000 at 630-636 nm in water at 0.005 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](/C)C)\c3c(O)c(cc4cc(ccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H26N2O7S2.Na/c1-28(2)20-9-5-17(6-10-20)25(18-7-11-21(12-8-18)29(3)4)26-23-14-13-22(37(31,32)33)15-19(23)16-24(27(26)30)38(34,35)36;/h5-16H,1-4H3,(H2,31,32,33,34,35,36);/q;+1/p-1
chave InChI
WDPIZEKLJKBSOZ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Transplanted in Rat and Mouse Cranial Windows1