211982
Solvent Green 3
Dye content 95 %
Sinônimo(s):
D & C Green No. 6
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 95%
cor
violet
pf
220-221 °C (lit.)
solubilidade
pyridine: 1%
λmax
644-607 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(C)cc3)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)cc1
InChI
1S/C28H22N2O2/c1-17-7-11-19(12-8-17)29-23-15-16-24(30-20-13-9-18(2)10-14-20)26-25(23)27(31)21-5-3-4-6-22(21)28(26)32/h3-16,29-30H,1-2H3
chave InChI
TVRGPOFMYCMNRB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?