Documentos Principais
55328
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-N,N,N′,N′,N″,N″-hexamethylpyrene-1,3,6-trisulfonamide
suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Sinônimo(s):
8-Hydroxypyrene-1,3,6-tris(dimethylsulfonamide)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25N3O7S3
Número CAS:
Peso molecular:
539.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPCE)
forma
solid
pKa 
5.7
pf
276 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
fluorescência
λex 490 nm; λem 545 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)S(=O)(=O)c1cc(O)c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S(=O)(=O)N(C)C)S(=O)(=O)N(C)C
InChI
1S/C22H25N3O7S3/c1-23(2)33(27,28)18-11-17(26)13-7-8-15-19(34(29,30)24(3)4)12-20(35(31,32)25(5)6)16-10-9-14(18)21(13)22(15)16/h7-12,26H,1-6H3
chave InChI
IMRMTOQIIAICNM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
suitable as pH-indicator
Outras notas
Fluorescent pH indicator for the weakly acidic pH range and enzyme substrate reference standard
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
1-Aminopyrene 97%
Sigma-Aldrich
A77903
1-Aminopyrene
E. Koller et al.
Appl. Fluoresc. Technol., 1, 15-15 (1989)