Documentos Principais
229121
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 59
Dye content 98 %
Sinônimo(s):
1,4-Bis(ethylamino)-9,10-anthraquinone, Atlasol Blue 2N, Sudan Blue
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
294.35
Número do índice de cores:
61552
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
Formulário
powder
composição
Dye content, 98%
pf
215-217 °C (lit.)
λmax
595 nm
640 nm (2nd)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCNc1ccc(NCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C18H18N2O2/c1-3-19-13-9-10-14(20-4-2)16-15(13)17(21)11-7-5-6-8-12(11)18(16)22/h5-10,19-20H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
JUUJTYPMICHIEM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Solvent Blue 59 is an anthraquinone dye, also known as 1,4 Bis-(ethylamino)-anthraquinone.
Aplicação
Solvent Blue 59 has been utilized in polycarbonate and thermoplastic polyesters due to its efficient heat stability.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
N Tanigawa et al.
Lymphology, 14(4), 149-154 (1981-12-01)
Sudan Black B and Sudan Blue can partly enter the lymphatics of the small intestine from the lumen with long chain fatty acids. By use of a fat emulsion saturated with them small intestinal and mesenteric lymphatics were clearly delineated.
Jawwad A Qureshi et al.
Journal of economic entomology, 97(3), 836-845 (2004-07-29)
Mark-release-recapture experiments to study insect dispersal require the release of marked insects that can be easily identified among feral conspecifics. Oil-soluble dyes have been used successfully to mark various insect species. Two oil-soluble dyes, Sudan Red 7B (C.I. 26050) and