Documentos Principais
531251
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 43
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
pf
222 °C (dec.) (lit.)
λmax
583 nm
Aplicação
Alcohol soluble dye for special inks
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)