Key Documents
550795
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline copper(II) salt
98%
About This Item
Fórmula linear:
Cu(C9H6NO)2
Número CAS:
Peso molecular:
351.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
solid
pf
240 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu++].[O-]c1cccc2cccnc12.[O-]c3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.Cu/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h2*1-6,11H;/q;;+2/p-2
chave InChI
YXLXNENXOJSQEI-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)