416282
Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum
98% trace metals basis
Sinônimo(s):
8-Hydroxyquinoline aluminum salt, Alq3, Aluminum 8-hydroxyquinolinate, Aluminum oxinate, Tris-(8-hydroxyquinolinato)aluminum
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98% trace metals basis
forma
powder
pf
>300 °C (lit.)
Energia orbital
HOMO 5.8 eV
LUMO 3.1 eV
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/m-MTDATA/NPD/TTPhPhB/Alq3/LiF/Al
cadeia de caracteres SMILES
O([Al](Oc1cccc2cccnc12)Oc3cccc4cccnc34)c5cccc6cccnc56
InChI
1S/3C9H7NO.Al/c3*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h3*1-6,11H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
TVIVIEFSHFOWTE-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Shinar (Iowa State University, USA) summarizes the developments of a variety of sensor configurations based on organic and hybrid electronics, as low-cost, disposable, non-invasive, wearable bioelectronics for healthcare.