Documentos Principais
926388
Sigma-Aldrich
HAT-CN
≥98% (sublimed)
Sinônimo(s):
Dipyrazino[2,3-f :2′,3′-h ]quinoxaline-2,3,6,7,10,11-hexacarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18N12
Número CAS:
Peso molecular:
384.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (sublimed)
Formulário
powder
lacuna da banda
3.9 eV
Impurezas
0.5% weight loss (TGA, > 400 ºC)
cor
yellow
índice de refração
n/550 1.81
temperatura de transição
Tg 130 °C
Tm 265 °C
solubilidade
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
methylene chloride: soluble
λmax
282-321 nm in methylene chloride (PL: 422 nm)
Energia orbital
HOMO -9.1 eV 
LUMO -5.2 eV 
propriedades semicondutoras
(mobility=0.1-1 cm2/V·s) (electron mobility)
InChI
1S/C18N12/c19-1-7-8(2-20)26-14-13(25-7)15-17(29-10(4-22)9(3-21)27-15)18-16(14)28-11(5-23)12(6-24)30-18
chave InChI
DKHNGUNXLDCATP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
HAT-CN can be used in studies such as organic electronics, as a charge-transport material, electron-transport material, or active layer component. Its high electron affinity and π-conjugated structure suggest potential use in organic field-effect transistors (OFETs), organic photovoltaics (OPVs), and organic light-emitting diodes (OLEDs). HAT-CN may be studied for potential applications in energy storage, such as batteries and supercapacitors.
HAT-CN is a popular solution-processable hole transport material (HTM) for:
  • Diodes ;
  • Environmentally-friendly organic solar cells (OPVs);
  • Organic phototransistors.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dynamic Oscillation via Negative Differential Resistance in Type III Junction Organic/Two-Dimensional and Oxide/Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenide Diodes.
Choi W, et al.
Advances in Functional Materials, 31(9), 2009436-2009436 (2021)