932434
TcTa
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
4,4′,4′′-Tri-9-carbazolyltriphenylamine, 4,4′,4′′-tris(carbazol-9-yl)-triphenylamine, 4,4′,4-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine, Tris(4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
descrição
μh ≈ 3.0 x 10-4 cm2 V−1 s−1
μe ≈ 1.0 x 10-8 cm2 V−1 s−1
Ensaio
≥99% (HPLC)
perda
0.5% TGA, > 410 °C (weight loss)
pf
299 °C
solubilidade
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
λmax
293 nm±5 nm in THF
326 nm±5 nm in THF
fluorescência
λem 385 nm±10 nm in THF
Energia orbital
HOMO 5.8 eV
LUMO 2.4 eV
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)N(c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccc(cc8)-n9c%10ccccc%10c%11ccccc9%11)c%12ccccc2%12
InChI
1S/C54H36N4/c1-7-19-49-43(13-1)44-14-2-8-20-50(44)56(49)40-31-25-37(26-32-40)55(38-27-33-41(34-28-38)57-51-21-9-3-15-45(51)46-16-4-10-22-52(46)57)39-29-35-42(36-30-39)58-53-23-11-5-17-47(53)48-18-6-12-24-54(48)58/h1-36H
chave InChI
AWXGSYPUMWKTBR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)