230987
Victoria Pure Blue BO
Dye content 90 %
Sinônimo(s):
Basic Blue 7
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder, crystals or chunks
Nível de qualidade
composição
Dye content, 90%
solubilidade
95% ethanol: 0.1%, blue to very deep blue
λmax
619 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCNc1ccc(\C(c2ccc(cc2)N(CC)CC)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\CC)CC)c4ccccc14
InChI
1S/C33H39N3.ClH/c1-6-34-32-24-23-31(29-13-11-12-14-30(29)32)33(25-15-19-27(20-16-25)35(7-2)8-3)26-17-21-28(22-18-26)36(9-4)10-5;/h11-24H,6-10H2,1-5H3;1H
chave InChI
ROVRRJSRRSGUOL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?