69152
Disperse Blue 134
for microscopy
Sinônimo(s):
1,4-Bis(isopropylamino)anthraquinone, Solvent Blue 36
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Nível de qualidade
forma
powder
pf
170-172 °C
solubilidade
toluene: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥400 at 587-597 nm in ethanol
≥550 at 635-645 nm in ethanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Nc1ccc(NC(C)C)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-11(2)21-15-9-10-16(22-12(3)4)18-17(15)19(23)13-7-5-6-8-14(13)20(18)24/h5-12,21-22H,1-4H3
chave InChI
BLFZMXOCPASACY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3