38464
Disperse Yellow 9
analytical standard
Sinônimo(s):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-1,4-phenylenediamine, N-(2,4-Dinitrophenyl)-p-phenylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
187-190 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H10N4O4/c13-8-1-3-9(4-2-8)14-11-6-5-10(15(17)18)7-12(11)16(19)20/h1-7,14H,13H2
chave InChI
JMDHCJDATBJFJS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)