Documentos Principais
79892
Supelco
Disperse Red 17
analytical standard
Sinônimo(s):
3-Methyl-4-(4′-nitrophenylazo)-N,N-bis(2-hydroxyethyl)aniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
344.37
Número do índice de cores:
11210
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)C(C=C1C)=CC=C1/N=N/C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C17H20N4O4/c1-13-12-16(20(8-10-22)9-11-23)6-7-17(13)19-18-14-2-4-15(5-3-14)21(24)25/h2-7,12,22-23H,8-11H2,1H3/b19-18+
chave InChI
ADCWDMYESTYBBN-VHEBQXMUSA-N
Descrição geral
Disperse red 17 is a dye, which is widely used in textile industry.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Disperse Yellow 9 analytical standard
Supelco
38464
Disperse Yellow 9
Are allergenic disperse dyes used for dyeing textiles?
Malinauskiene L, et al.
Contact Dermatitis, 67(3), 141-148 (2012)