21603
Disperse Orange 37
for microscopy
Sinônimo(s):
3-[4-(2,6-Dichloro-4-nitrophenylazo)-N-ethylanilino]propionitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Nível de qualidade
forma
powder
ε (coeficiente de extinção)
≥250 at 415-425 nm in methanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CCC#N)c1ccc(cc1)\N=N\c2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H15Cl2N5O2/c1-2-23(9-3-8-20)13-6-4-12(5-7-13)21-22-17-15(18)10-14(24(25)26)11-16(17)19/h4-7,10-11H,2-3,9H2,1H3/b22-21+
chave InChI
KHZRTXVUEZJYNE-QURGRASLSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)