Documentos Principais
274216
Sigma-Aldrich
Astrazon Orange G
Sinônimo(s):
Basic Orange 21
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H23ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
350.88
Número do índice de cores:
48035
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulário
powder
Nível de qualidade
solubilidade
methanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to hazy, red-orange
λmax
490 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥19000 at 487-493 nm
≥3000 at 268-274 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cc1[nH]c2ccccc2c1\C=C\C3=[N+](C)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C22H22N2.ClH/c1-15-16(17-9-5-7-11-19(17)23-15)13-14-21-22(2,3)18-10-6-8-12-20(18)24(21)4;/h5-14H,1-4H3;1H
chave InChI
ZOMLUNRKXJYKPD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Metachromatic dye
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Orange G certified by the Biological Stain Commission
Sigma-Aldrich
O7252
Orange G
Orange G for NA electrophoresis
Sigma-Aldrich
O3756
Orange G