grau
for microscopy
Nível de qualidade
adequação
suitable for microscopy
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ncc1[N+](=O)[O-])N=Nc2c(cc(cc2)N(CCOC(=O)C)CC)C
InChI
1S/C16H19N5O4S/c1-4-20(7-8-25-12(3)22)13-5-6-14(11(2)9-13)18-19-16-17-10-15(26-16)21(23)24/h5-6,9-10H,4,7-8H2,1-3H3
chave InChI
HMAJVAFLGGPIPN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?