570400
Disperse Red 1 acrylate
95%
Sinônimo(s):
2-[N-ethyl-4-[(4-nitrophenyl)diazenyl]anilino]ethyl prop-2-enoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
pf
85-104 °C (dec.) (lit.)
λmax
492 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CCOC(=O)C=C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H20N4O4/c1-3-19(24)27-14-13-22(4-2)17-9-5-15(6-10-17)20-21-16-7-11-18(12-8-16)23(25)26/h3,5-12H,1,4,13-14H2,2H3/b21-20+
chave InChI
MOUZYIAKMYUILJ-QZQOTICOSA-N
Descrição geral
Aplicação
- This research uses Disperse Red 1 acrylate in liquid crystal monomers to achieve specific voxel orientations, impacting materials science in robotics and sensors (Guo et al., 2021).
- The study investigates ink formulations that include Disperse Red 1 acrylate for textile printing applications, demonstrating advances in fabric processing (Song et al., 2018).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?